Få mere at vide
1,4-Diiodooctafluorobutan, 97%, stab. med kobber
Artikelnummer. 11495277
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495277 25 g 25g
11485277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22660.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 375-50-8 | C4F8I2 | 453,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-50-8
Molekylær formel C4F8I2
Molekylvægt (g/mol) 453.84
MDL nummer MFCD00042263
InChI nøgle JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diiodooctafluorobutane, octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodoperfluorobutane, perfluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodo octafluorobutane, butane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo, acmc-1aigi, i cf2 4i, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo-butane
PubChem CID 78993
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluor-1,4-diiodbutan
SMIL FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diiodooctafluorobutane
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt -9 °C
Tæthed 2.487
Kogepunkt 85 °C (100 mmHg)
Lineær formel I(CF2)4I
Brydningsindeks 1.4294
Mængde 25 g
Beilstein 1777548
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 453.84
Procent renhed 97%