Få mere at vide
1,4-Diiodobutan, TRC
Artikelnummer. 30368896
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30368896 10 g
1 options
Artikelnummer. 30368896 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45570510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diiodobutane
CAS 628-21-7
Molekylær formel C4H8I2
Mængde 10 g
Synonym 1,4-Diodobutane, NSC 31721, Tetramethylene Diiodide, alpha,ω-Diiodobutane
InChI formel InChI=1S/C4H8I2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMIL ICCCCI
IUPAC navn 1,4-diiodobutan
Molekylvægt (g/mol) 309.92
Formel vægt 309.8715