Få mere at vide
1,4-Diiodobutan, 99%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11413317
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413317 100 g 100g
11403317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16216.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 628-21-7 | C4H8I2 | 309,92 g/mol
1,4-Diiodobutan bruges som et tilsætningsstof til at forbedre perovskit-solcellens ydeevne. Det bruges som et tværbindingsmiddel til syntese af anionbyttermembraner fra cellulose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Diiodobutan bruges som et tilsætningsstof til at forbedre perovskit-solcellens ydeevne. Det bruges som et tværbindingsmiddel til syntese af anionbyttermembraner fra cellulose.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærkt oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-21-7
Molekylær formel C4H8I2
Molekylvægt (g/mol) 309.92
MDL nummer MFCD00001099
InChI nøgle ROUYUBHVBIKMQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene iodide, butane, 1,4-diiodo, tetramethylene diiodide, 1,4-diodobutane, a,?-diiodobutane, 1,4 diiodobutane, butane,4-diiodo, 1,4-diiodo-butane, pubchem3842, 1,4-bis iodanyl butane
PubChem CID 12337
IUPAC navn 1,4-diiodbutan
SMIL ICCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diiodobutane
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt 5 °C til 7 °C
Tæthed 2.35
Kogepunkt 108 °C til 110 °C (10 mmHg)
Brydningsindeks 1.6212
Mængde 100 g
Beilstein 1098276
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 309.92
Procent renhed 99%