Få mere at vide
1,4-Diiodobutan, 99%, stik. med kobber
Beskrivelse
1,4-Diiodobutan bruges som et tilsætningsstof til at forbedre perovskit-solcellens ydeevne. Det bruges som et tværbindingsmiddel til syntese af anionbyttermembraner fra cellulose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-Diiodobutan bruges som et tilsætningsstof til at forbedre perovskit-solcellens ydeevne. Det bruges som et tværbindingsmiddel til syntese af anionbyttermembraner fra cellulose.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærkt oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diiodobutane |
| Navn note | stabiliseret med kobber |
| Smeltepunkt | 5 °C til 7 °C |
| Tæthed | 2.35 |
| Kogepunkt | 108 °C til 110 °C (10 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.6212 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1098276 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |