Få mere at vide
1,4-Diiodobenzene-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diiodobenzene-13C6 |
| CAS | 1246817-17-3 |
| Molekylær formel | 13C6H4I2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,4-Iodobenzene-13C6, 4-Iodophenyl Iodide-13C6, NSC 6297-13C6, p-Diiodobenzene13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | I[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.86 |
| Formel vægt | 335.8604 |