Få mere at vide
1,4-diiod-2,5-dimethylbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10272532
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Unit Size:
1g
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10272532 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Product Code. 10272532 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. BTB13663DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Diiodo-2, 5-dimethylbenzene
CAS 1124-08-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H8I2
Lineær formel I2C6H2(CH3)2
MDL nummer MFCD00829126
Synonym 2,5-diiodo-p-xylene, benzene,1,4-diiodo-2,5-dimethyl, 2,5-diiodo-rho-xylene, maybridge1_002567, 1,4-bis iodanyl-2,5-dimethyl-benzene
InChI nøgle WJYYUEQVECTILJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(I)=C(C)C=C1I
IUPAC navn 1,4-diiod-2,5-dimethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 357.96
PubChem CID 2736171
Formel vægt 357.95
Procent renhed 97%