Få mere at vide
1,4-Diidobenzen, TRC
Artikelnummer. 30382326
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30382326 10 g
1 options
Artikelnummer. 30382326 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46607510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diidobenzene
CAS 624-38-4
Molekylær formel C6H4I2
Mængde 10 g
Synonym p-Diiodo-benzene, 4-Iodophenyl Iodide, NSC 6297, p-Diiodobenzene, p-Phenylene Diiodide
InChI formel InChI=1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
SMIL Ic1ccc(I)cc1
IUPAC navn 1,4-diiodobenzen
Molekylvægt (g/mol) 329.9
Formel vægt 329.8402