Få mere at vide
1,4-Dihydroxynaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30010130
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30010130 1 g
1 options
Artikelnummer. 30010130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4471501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dihydroxynaphthalene
CAS 571-60-8
Molekylær formel C10 H8 O2
Mængde 1 g
Synonym 1,4-Dihydroxynaphthalene, 1,4-Naphthohydroquinone, 1,4-Naphthoquinol, Hydronaphthoquinone, Naphthohydroquinone, α-Naphthoquinhydrone
InChI formel InChI=1S/C10H8O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,11-12H
SMIL Oc1ccc(O)c2ccccc12
IUPAC navn naftalen-1,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Formel vægt 160.0524