Få mere at vide
1,4-Dihydroxyanthraquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinizarin |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6,15-16H |
| Formel vægt | 240.0423 |