Få mere at vide
1,4-Dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)9-7-13-10-6-4-3-5-8(10)11(9)14/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 217.0739 |