missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazin-8-carboxamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide |
| CAS | 287964-59-4 |
| Molekylær formel | C6 H4 N6 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide, Imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide, 1,4-dihydro-3-nitro-4-oxo- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N6O4/c7-3(13)2-4-9-10-5(12(15)16)6(14)11(4)1-8-2/h1,9H,(H2,7,13) |
| SMIL | NC(=O)c1ncn2C(=O)C(=NNc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-nitro-4-oxo-1H-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazin-8-carboxamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.134 |
| Formel vægt | 224.029 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?