Få mere at vide
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052045
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052045 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052045 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0092.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 74936-72-4
Analyt- eller komponentnavne 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H16 N2 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O6/c1-8-12(15(19)20)14(13(9(2)17-8)16(21)24-3)10-5-4-6-11(7-10)18(22)23/h4-7,14,17H,1-3H3,(H,19,20)
SMIL COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C
IUPAC navn 5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 332.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 332.1008 g/mol