missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30136611
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136611 500 mg
30011668 250 mg
17997924 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD449123500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 74936-72-4
Molekylær formel C16 H16 N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 332.31
Synonym 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
IUPAC navn 5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
SMIL COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O6/c1-8-12(15(19)20)14(13(9(2)17-8)16(21)24-3)10-5-4-6-11(7-10)18(22)23/h4-7,14,17H,1-3H3,(H,19,20)
Formel vægt 332.1008
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.