Få mere at vide
1,4-Dihydro-1-phenyl-3(2H)-isoquinolinone, TRC
Artikelnummer. 30374736
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30374736 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30374736 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD447465250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dihydro-1-phenyl-3(2H)-isoquinolinone
CAS 17507-05-0
Molekylær formel C15H13NO
Mængde 250 mg
Synonym 1-Phenyl-1,4-dihydroisoquinolin-3(2H)-one
InChI formel InChI=1S/C15H13NO/c17-14-10-12-8-4-5-9-13(12)15(16-14)11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)
SMIL O=C1Cc2ccccc2C(N1)c3ccccc3
Molekylvægt (g/mol) 223.27
Formel vægt 223.0997