Få mere at vide
1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxamide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide-d3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-9-3-2-6(10)5(4-9)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)/i1D3 |
| Formel vægt | 155.0774 |
| Procent renhed | >95% |