Få mere at vide
1,4-Dihydro-1-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-4-oxo-2-pyridinecarboxylic Acid Ammonium Salt (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dihydro-1-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-4-oxo-2-pyridinecarboxylic Acid Ammonium Salt |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N3O4.H3N/c1-8-7-19(13(15(21)22)9(2)14(8)20)16-17-11-5-4-10(23-3)6-12(11)18-16;/h4-7H,1-3H3,(H,17,18)(H,21,22);1H3 |
| Formel vægt | 330.1328 |