Få mere at vide
1,4-diethynylbenzen, 95%
Artikelnummer. 10648904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10648904 1 g Glasflaske 1g
10266983 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10648904 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391550010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 935-14-8 | C10H6 | 126,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 935-14-8
Molekylær formel C10H6
Molekylvægt (g/mol) 126.16
MDL nummer MFCD00078375
InChI nøgle MVLGANVFCMOJHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-diethynylbenzene, benzene, 1,4-diethynyl, 1,4-diethynyl-benzene, benzene, diethynyl, benzene,1,4-diethynyl, benzene, p-diethynyl-7ci,8ci, 1,4-bis ethynyl benzene, acmc-209rm8, 4-05-00-01805 beilstein handbook reference
PubChem CID 120463
IUPAC navn 1,4-diethynylbenzen
SMIL C#CC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Diethynylbenzene
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 94 °C til 98 °C
Farve Brun-orange eller hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(C∽CH)2
Mængde 1 g
Formel vægt 126.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diethynylbenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.