Få mere at vide
1,4-Diethylpiperazin, 98%
Artikelnummer. 11446446
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446446 250 g 250g
11426446 10 g 10g
11436446 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24743.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 6483-50-7 | C8H18N2 | 142,246 g/mol
1,4-Diethylpiperazin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-diethylpiperazin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i methanol, toluen.
Noter
opbevares på et køligt og tørt sted med tæt lukket beholder. Opbevares under nitrogen, anbefalet temperatur er under 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6483-50-7
Molekylær formel C8H18N2
Molekylvægt (g/mol) 142.246
MDL nummer MFCD00126900
InChI nøgle DDPRYTUJYNYJKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80973
IUPAC navn 1,4-diethylpiperazin
SMIL CCN1CCN(CC1)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diethylpiperazine
Mængde 250 g
Synonym piperazine, 1,4-diethyl, 1,4-diethyl piperazine, piperazine,1,4-diethyl, acmc-1be2o
Opløselighedsinformation Opløseligt i methanol, toluen.
Formel vægt 142.24
Procent renhed 98%