Få mere at vide
1,4-Diethylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30379933
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30379933 1 g
1 options
Artikelnummer. 30379933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4437901G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diethylbenzene
CAS 105-05-5
Molekylær formel C10 H14
Mængde 1 g
Synonym Benzene, p-diethyl- (8CI), p-Xylene, α,α'-dimethyl- (7CI), 1,4-Diethylbenzene, p-Diethylbenzene, p-Ethylethylbenzene
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCc1ccc(CC)cc1
IUPAC navn 1,4-diethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 134.22
Formel vægt 134.1096