Få mere at vide
1,4-Diethylbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diethylbenzene |
| CAS | 105-05-5 |
| Molekylær formel | C10 H14 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Benzene, p-diethyl- (8CI), p-Xylene, α,α'-dimethyl- (7CI), 1,4-Diethylbenzene, p-Diethylbenzene, p-Ethylethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCc1ccc(CC)cc1 |
| IUPAC navn | 1,4-diethylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.22 |
| Formel vægt | 134.1096 |