Få mere at vide
1,4-Diethylbenzen, 98%
Beskrivelse
1,4-diethylbenzen, anvendes som opløsningsmiddel og mellemprodukt i fremstillingen af andre organiske forbindelser til de færdige produkter af såsom hærdemidler, ingeniørplast og tværbindingsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-diethylbenzen, bruges som opløsningsmiddel og mellemprodukt i fremstillingen af andre organiske forbindelser til de færdige produkter af såsom hærdemidler, ingeniørplast og tværbindingsmidler.
Opløselighed
Det er uopløseligt i vand. Men opløselig i ethanol, benzen, kulstoftetrachlorid.
Noter
Stabil under almindelige forhold. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diethylbenzene |
| Smeltepunkt | -43 °C |
| Tæthed | 0.862 |
| Kogepunkt | 182 °C til 184 °C |
| Flammepunkt | 55 °C (131 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.495 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2049 |
| Beilstein | 1903396 |
| Vis mere |