Få mere at vide
1,4-Diethylbenzen, 98%
Artikelnummer. 11480963
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480963 5 g 5g
11490963 25 g 25g
11400973 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13343.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-05-5 | C10H14 | 134,22 g/mol
1,4-diethylbenzen, anvendes som opløsningsmiddel og mellemprodukt i fremstillingen af andre organiske forbindelser til de færdige produkter af såsom hærdemidler, ingeniørplast og tværbindingsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-diethylbenzen, bruges som opløsningsmiddel og mellemprodukt i fremstillingen af andre organiske forbindelser til de færdige produkter af såsom hærdemidler, ingeniørplast og tværbindingsmidler.
Opløselighed
Det er uopløseligt i vand. Men opløselig i ethanol, benzen, kulstoftetrachlorid.
Noter
Stabil under almindelige forhold. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-05-5
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
MDL nummer MFCD00009264
InChI nøgle DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
PubChem CID 7734
ChEBI CHEBI:34062
IUPAC navn 1,4-diethylbenzen
SMIL CCC1=CC=C(CC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diethylbenzene
Smeltepunkt -43°C
Tæthed 0.862
Kogepunkt 182°C to 184°C
Flammepunkt 55°C (131°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.495
Mængde 5 g
FN nummer UN2049
Beilstein 1903396
Opløselighedsinformation It is insoluble in water. But soluble in ethanol,benzene,carbon tetrachloride.
Formel vægt 134.22
Procent renhed 98%