Få mere at vide
1,4-Diethylbenzen, 98%
Artikelnummer. 10559240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10559240 5 mL Glasflaske 5ml
10182520 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10559240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114150050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-05-5 | C10H14 | 134,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-05-5
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
MDL nummer MFCD00009264
InChI nøgle DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
PubChem CID 7734
ChEBI CHEBI:34062
IUPAC navn 1,4-diethylbenzen
SMIL CCC1=CC=C(CC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Diethylbenzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -43 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 184 °C
Flammepunkt 56 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(C2H5)2
Brydningsindeks 1,4935 til 1,4955
Mængde 5 mL
Beilstein 05, 426
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i benzen og carbontetrachlorid, blandet med ethanol, ether og acetone
Formel vægt 134.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diethylbenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.