missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Diethylbenzene-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diethylbenzene-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 923561-79-9 |
| Molekylær formel | C10 D4 H10 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3,6-diethyl- (ACI), 3,6-Diethylbenzene-1,2,4,5-d4 (ACI), 1,4-Diethylbenzene-2,3,5,6-d4, Tetradeutero-1,4-diethylbenzene, 1,4-Diethylbenzene-d4, 1,4-Diethylbenzene-2,3,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8 H,3-4H2,1-2H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(CC)c([2 H])c([2 H])c1CC |
| IUPAC navn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3,6-diethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.2428 |
| Formel vægt | 138.1347 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?