Få mere at vide
1,4-Dicyanobenzene, TRC
Artikelnummer. 30382789
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30382789 25 g
1 options
Artikelnummer. 30382789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43689025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dicyanobenzene
CAS 623-26-7
Molekylær formel C8H4N2
Mængde 25 g
Synonym Terephthalonitrile, 1,4-Benzodinitrile, 1,4-Bis(cyano)benzene, 4-Cyanobenzonitrile, NSC 144977, NSC 78439, Terephthalic Acid Dinitrile, Terephthalodinitrile, p-Benzenedicarbonitrile, p-Benzenedinitrile, p-Cyanobenzonitrile, p-Dicyanobenzene, p-Phthalodinitrile, p-Phthalonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H4N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H
SMIL N#Cc1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn benzene-1,4-dicarbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 128.13
Formel vægt 128.0374