Få mere at vide
1,4-Dicyanobenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10726141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10726141 100 g Glasflaske 100g
10070840 25 g Glasflaske 25g
10551184 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10726141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113821000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-26-7 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-26-7
Molekylær formel C8H4N2
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00001810
InChI nøgle BHXFKXOIODIUJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym terephthalonitrile, 1,4-dicyanobenzene, 1,4-benzenedicarbonitrile, p-phthalodinitrile, 4-cyanobenzonitrile, p-dicyanobenzene, p-benzenedinitrile, p-pdn, terephthalodinitrile, 1,4-benzodinitrile
PubChem CID 12172
IUPAC navn benzen-1,4-dicarbonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dicyanobenzene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 222°C to 227°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(CN)2
Mængde 100 g
Beilstein 09, 846
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.08g/L (23°C). Other solubilities: soluble 15.3g/L in acetone (20°C),soluble in methanol
Formel vægt 128.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver