Få mere at vide
1,4-Dichlorophthalazine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11916611 5 g Glass Bottle 5g
11906611 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 10-7-4752 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10-7-4752
InChI nøgle ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,4-dichlorophthalazine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dichlorophthalazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 163.6°C to 163.8°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C8H4Cl2N2
Mængde 5 g
Synonym phthalazine, 1,4-dichloro, ccris 6799, 1,4-dichloro-phthalazine, unii-0ow60266ko, 1,4-dichlorophthalazine, dichlorophthalazine, 1,4-dichloropthalazine, 1,4-dichorophthalazine, pubchem23238, 1,4-dichlorophtalazine
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=NN=C2Cl)Cl
Molekylvægt (g/mol) 199.03
PubChem CID 78490
Formel vægt 199.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 1,4-Dichlorophthalazine, 98%