Få mere at vide
1,4-Dichlorophthalazine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11906611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11906611 1 g Glasflaske 1g
11916611 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11906611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155090010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10-7-4752
InChI nøgle ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,4-dichlorphtalazin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dichlorophthalazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 163.6°C to 163.8°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H4Cl2N2
Mængde 1 g
Beilstein 23,II,177
Synonym 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
SMIL ClC1=C2C=CC=CC2=C(Cl)N=N1
Molekylvægt (g/mol) 199.04
PubChem CID 78501
Formel vægt 199.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 1,4-Dichlorophthalazine, 98%