Få mere at vide
1,4-Dichlorocyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dichlorocyclohexane |
| CAS | 19398-57-3 |
| Molekylær formel | C6 H10 Cl2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | ClC1CCC(Cl)CC1 |
| IUPAC navn | 1,4-dichlorocyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.05 |
| Formel vægt | 152.016 |