Få mere at vide
1,4-Dichlorobutane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dichlorobutane |
| CAS | 110-56-5 |
| Molekylær formel | C4 H8 Cl2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1,4-Dichlorobutane, 4-Chlorobutyl chloride, NSC 6288 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| SMIL | ClCCCCCl |
| IUPAC navn | 1,4-dichlorobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.01 |
| Formel vægt | 126.0003 |