Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 4-Dichlorobutane |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -38°C |
| Tæthed | 1.1600g/mL |
| Kogepunkt | 161°C to 163°C |
| Flammepunkt | 40°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,4-Dichlorobutane
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.