Få mere at vide
1,4-dichlorbutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479257
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479257 250 g 250g
11469257 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21337.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-56-5 | C4H8Cl2 | 127.01 g/mol
Anvendes i organisk syntese inklusive adiponitril. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt. 1,4-dichlorbutan (1,4-DCB) kan anvendes som et organisk opløsningsmiddel (O) til ionoverførselsvoltammetri ved vand (W) grænseflade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes i organisk syntese inklusive adiponitril. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt. 1,4-dichlorbutan (1,4-DCB) kan anvendes som et organisk opløsningsmiddel (O) til ionoverførselsvoltammetri ved vand (W) grænseflade.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20 C2,4g
/L.°
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, alkalimetaller og jordalkalimetaller. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-56-5
Molekylær formel C4H8Cl2
Molekylvægt (g/mol) 127.01
MDL nummer MFCD00001011
InChI nøgle KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
PubChem CID 8059
IUPAC navn 1,4-dichlorbutan
SMIL ClCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dichlorobutane
Smeltepunkt -38°C
Tæthed 1.139
Kogepunkt 155°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.454
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Beilstein 635673
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C2.4g/L.
Formel vægt 127.01
Procent renhed 97%