Få mere at vide
1,4-dichlorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30377883
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30377883 25 g
1 options
Artikelnummer. 30377883 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43187525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dichlorobenzene
CAS 106-46-7
Molekylær formel C6 H4 Cl2
Mængde 25 g
Synonym Benzene, p-dichloro- (8CI), 1,4-Dichlorobenzene, Di-chloricide, Dichlorocide, Evola, NSC 36935, PDB, Paradi, Paradichlorobenzene, Paradow, Paramoth, Persia-Perazol, Santochlor, p-Chlorophenyl chloride, p-Dichlorobenzene, para-Dichlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
SMIL Clc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 1,4-dichlorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 147
Formel vægt 145.969