Få mere at vide
1,4-Dichlorobenzene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888950
Skift visning
Mængde:
100 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15888950 2.5 kg 2.5kg
15868950 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15888950 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8032262500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-46-7
Grad Research
Molekylær formel 1,4-(Cl)2C6H4
Molekylvægt (g/mol) 147
Tekniske data
Smeltepunkt 52°C to 54°C
Tæthed 1.23 g/cm3 at 70°C
Kogepunkt 173°C to 175°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000604
Mængde 2.5 kg
Synonym 1,4-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene