Få mere at vide
1,4-Dichlorobenzene-D4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dichlorobenzene-D4 |
| CAS | 3855-82-1 |
| Molekylær formel | C6 D4 Cl2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, dichloro- (6CI,7CI), 3,6-Dichlorobenzene-1,2,4,5-d4, 1,4-Dichlorobenzene-d4, 1,4-Dichloroperdeuteriobenzene, Tetradeutero-p-dichlorobenzene, p-Dichlorobenzene-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC navn | 1,4-dichloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.027 |
| Formel vægt | 149.994 |