Få mere at vide
1,4-dichlorbenzen, 99+%
Artikelnummer. 11467747
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467747 2500 g 2500g
11414220 100 g 100g
11457747 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16290.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 106-46-7 | C6H4Cl2 | 146,998 g/mol
1,4-dichlorbenzen, bruges som mølafvisende middel, luftfriskere og toiletblokke og generel deodorant til affald og restrom samt til bekæmpelse af frugtborere og myrer, kan påføres tobaksfrøbede til blåskimmelbekæmpelse. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt. 1,4-dichlorbenzen bruges som et mindre proceshjælpemiddel ved fremstilling af slibeskiver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-dichlorbenzen, der bruges som mølafvisende middel, luftfriskere og toiletblokke og generel deodorant til affald og restrom samt til bekæmpelse af frugtborere og myrer, kan påføres tobaksfrøbede til blåskimmelbekæmpelse. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt. 1,4-dichlorbenzen bruges som et mindre proceshjælpemiddel ved fremstilling af slibeskiver.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, aluminium og dets legeringer, nogle plastik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-46-7
Molekylær formel C6H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 146.998
MDL nummer MFCD00000604
InChI nøgle OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
PubChem CID 4685
ChEBI CHEBI:28618
IUPAC navn 1,4-dichlorbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dichlorobenzene
Smeltepunkt 52 °C til 56 °C
Tæthed 1.248
Kogepunkt 173 °C til 174 °C
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Lugt Stærk
Mængde 2500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1680023
Merck Index 14,3057
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 147
Procent renhed ≥99%