Få mere at vide
1,4-dichlorbenzen, 99+%
Beskrivelse
1,4-dichlorbenzen, bruges som mølafvisende middel, luftfriskere og toiletblokke og generel deodorant til affald og restrom samt til bekæmpelse af frugtborere og myrer, kan påføres tobaksfrøbede til blåskimmelbekæmpelse. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt. 1,4-dichlorbenzen bruges som et mindre proceshjælpemiddel ved fremstilling af slibeskiver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-dichlorbenzen, der bruges som mølafvisende middel, luftfriskere og toiletblokke og generel deodorant til affald og restrom samt til bekæmpelse af frugtborere og myrer, kan påføres tobaksfrøbede til blåskimmelbekæmpelse. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt. 1,4-dichlorbenzen bruges som et mindre proceshjælpemiddel ved fremstilling af slibeskiver.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, aluminium og dets legeringer, nogle plastik.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dichlorobenzene |
| Smeltepunkt | 52°C to 56°C |
| Tæthed | 1.248 |
| Kogepunkt | 173°C to 174°C |
| Flammepunkt | 65°C (149°F) |
| Lugt | Strong |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1680023 |
| Merck Index | 14,3057 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,4-Dichlorobenzene
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Dichlorobenzene