Få mere at vide
1,4-dichlorbenzen, 99+%
Artikelnummer. 10550371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10550371 1 kg Plastflaske 1kg
10570541 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113190010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-46-7 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-46-7
Molekylær formel C6H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 147
MDL nummer MFCD00000604
InChI nøgle OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
PubChem CID 4685
ChEBI CHEBI:28618
IUPAC navn 1,4-dichlorbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dichlorobenzene
Navn note 97%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning >173 °C
Smeltepunkt 52 °C til 56 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 174 °C
Flammepunkt 67 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H4Cl2
Mængde 1 kg
Beilstein 05, 203
Merck Index 15, 3066
Specifik vægtfylde 1.24
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, ether, kloroform og kulstofdisulfid
Formel vægt 147
Damptryk 1,7 mbar ved 20 °C
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dichlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.