missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Dichloro-7-isoquinolinesulfonyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30373906
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373906 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43495050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Dichloro-7-isoquinolinesulfonyl Chloride
CAS 223671-80-5
Molekylær formel C9 H4 Cl3 N O2 S
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-8-4-13-9(11)7-3-5(16(12,14)15)1-2-6(7)8/h1-4H
SMIL Clc1cnc(Cl)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 1,4-dichloroisoquinoline-7-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 296.56
Formel vægt 294.9028
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.