Få mere at vide
1,4-dichlor-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353706
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353706 1 g 1g
11363706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14835.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 202823-67-4 | C10H10Cl2N2 | 229.104 g/mol
1,4-dichlor-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-dichlor-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202823-67-4
Molekylær formel C10H10Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 229.104
MDL nummer MFCD01075667
InChI nøgle GZIFYLGNTOAIJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine, acmc-20ap2h, 5,8-ethanophthalazine, 1,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydro, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0<2,7> dodeca-2 7 ,3,5-triene, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0^ 2,7 dodeca-2,4,6-triene, 1s,8s-3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0 2 ,? dodeca-2,4,6-triene, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0 2 ,? dodeca-2 7 ,3,5-triene, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0 2 ,? dodeca-2,4,6-triene
PubChem CID 6416107
SMIL C1CC2CCC1C3=C2C(=NN=C3Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine
Smeltepunkt 208°C to 211°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 229.11
Procent renhed 97%