Få mere at vide
1,4-Dichloro-2-butyne, 99%
Artikelnummer. 10605342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10605342 25 mL Glasflaske 25ml
10112810 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10605342 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113280250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 821-10-3 | C4H4Cl2 | 122.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 821-10-3
Molekylær formel C4H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 122.98
MDL nummer MFCD00000981
InChI nøgle RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dichloro-2-butyne, 2-butyne, 1,4-dichloro, 1,4-dichlorobutyne, 2-butyne,4-dichloro, 1,4 dichloro-2-butyne, 1,4-dichloro-2-butine, 1,4-dichloro-but-2-yne, acmc-209pn5, wln: g2uu2g, 4-01-00-00973 beilstein handbook reference
PubChem CID 13182
IUPAC navn 1,4-dichlorbut-2-yn
SMIL ClCC#CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dichloro-2-butyne
Navn note 99%
Tæthed 1.2500g/mL
Kogepunkt 165°C to 168°C
Flammepunkt 160°C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2C∽CCH2Cl
Brydningsindeks 1.5030 to 1.506
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.25
Formel vægt 122.98
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dichloro-2-butyne
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.