Få mere at vide
1,4-Dibromopentan, TRC
Artikelnummer. 30366692
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30366692 5 g
1 options
Artikelnummer. 30366692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD0713105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromopentane
CAS 626-87-9
Molekylær formel C5H10Br2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10Br2/c1-5(7)3-2-4-6/h5H,2-4H2,1H3
SMIL CC(Br)CCCBr
IUPAC navn 1,4-dibromopentan
Molekylvægt (g/mol) 229.95
Formel vægt 227.9149