Få mere at vide
1,4-Dibromopentan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dibromopentane |
| CAS | 626-87-9 |
| Molekylær formel | C5H10Br2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10Br2/c1-5(7)3-2-4-6/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CC(Br)CCCBr |
| IUPAC navn | 1,4-dibromopentan |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.95 |
| Formel vægt | 227.9149 |