Få mere at vide
1,4-Dibromopentane, 97%
Artikelnummer. p-7045211
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11392287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09842.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 626-87-9 | C5H10Br2 | 229.943 g/mol
1,4-Dibrompentan bruges til fremstilling af feromonstereoisomer fra faraomyrespor, indolizidinalkaloid. Det er også involveret i fremstillingen 1,2-dimethyl-1-phenylcyclopentan og boc-L-2-amino-6-bromheptansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Dibrompentan bruges til fremstilling af feromonstereoisomer af faraomyrespor, indolizidinalkaloid. Det er også involveret i fremstillingen 1,2-dimethyl-1-phenylcyclopentan og boc-L-2-amino-6-bromheptansyre.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-87-9
Molekylær formel C5H10Br2
Molekylvægt (g/mol) 229.943
MDL nummer MFCD00000153
InChI nøgle CNBFRBXEGGRSPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 1,4-dibromo, 1,4-dibrompentan, pentane,4-dibromo, 1,4-dibromo-pentane, pubchem12546, 1,4-dibromopentane, hexanoic acid monoethyl ester
PubChem CID 79082
IUPAC navn 1,4-dibrompentan
SMIL CC(CCCBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromopentane
Smeltepunkt -34°C
Tæthed 1.687
Kogepunkt 102°C to 103°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5085
Mængde 25 g
Beilstein 605295
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 229.95
Procent renhed 97%