Få mere at vide
1,4-Dibromopentan, 97%
Beskrivelse
1,4-Dibrompentan bruges til fremstilling af feromonstereoisomer fra faraomyrespor, indolizidinalkaloid. Det er også involveret i fremstillingen 1,2-dimethyl-1-phenylcyclopentan og boc-L-2-amino-6-bromheptansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-Dibrompentan bruges til fremstilling af feromonstereoisomer af faraomyrespor, indolizidinalkaloid. Det er også involveret i fremstillingen 1,2-dimethyl-1-phenylcyclopentan og boc-L-2-amino-6-bromheptansyre.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dibromopentane |
| Smeltepunkt | -34 °C |
| Tæthed | 1.687 |
| Kogepunkt | 102 °C til 103 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5085 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 605295 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 229.95 |
| Vis mere |