Få mere at vide
1,4-Dibromooctafluorobutane, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11389365
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389365 25 g 25g
11379365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16736.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335-48-8
Molekylær formel C4Br2F8
Molekylvægt (g/mol) 359.839
MDL nummer MFCD00153112
InChI nøgle RWWUGYJWSVESJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dibromooctafluorobutane, 1,4-dibromoperfluorobutane, butane, 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro, acmc-209i1o, 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-butane, butane,1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro, 1,4-bis bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4-octakis fluoranyl butane
PubChem CID 2736783
IUPAC navn 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutane
SMIL C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(C(F)(F)Br)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromooctafluorobutane
Tæthed 2.098
Kogepunkt 96°C to 98°C
Lineær formel Br(CF2)4Br
Brydningsindeks 1.352
Mængde 25 g
Beilstein 1777536
Formel vægt 359.84
Procent renhed 98%