Få mere at vide
1,4-Dibromonaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30375453
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30375453 10 g
1 options
Artikelnummer. 30375453 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42542510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromonaphthalene
CAS 83-53-4
Molekylær formel C10 H6 Br2
Mængde 10 g
Synonym Naphthalene, 1,4-dibromo- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,4-Dibromonaphthalene (ACI)
InChI formel InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMIL Brc1ccc(Br)c2ccccc12
IUPAC navn 1,4-dibromonaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 285.96
Formel vægt 283.8836