Få mere at vide
1,4-Dibromonaphthalen, 98%
Artikelnummer. 11483687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483687 25 g 25g
11473687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18171.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 83-53-4 | C10H6Br2 | 285,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-53-4
Molekylær formel C10H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 285.97
MDL nummer MFCD00041823
InChI nøgle IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
PubChem CID 66521
IUPAC navn 1,4-dibromonaphthalen
SMIL BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromonaphthalene
Smeltepunkt 80 °C til 82 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 285.97
Procent renhed 98%