Få mere at vide
1,4-Dibromonaphthalen, 98+%
Artikelnummer. 10351581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10351581 5 g Glasflaske 5g
10294701 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406500050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 83-53-4 | C10H6Br2 | 285,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-53-4
Molekylær formel C10H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 285.97
MDL nummer MFCD00041823
InChI nøgle IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
PubChem CID 66521
IUPAC navn 1,4-dibromonaphthalen
SMIL BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dibromonaphthalene
Navn note 99%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 80,0 °C til 82,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 285.96
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dibromonaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.