Få mere at vide
1,4-Dibromobutan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dibromobutane |
| CAS | 110-52-1 |
| Molekylær formel | C4H8Br2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,4-Dibromobutane, NSC 71435, Tetramethylene Dibromide, Tetramethylenebromide, α,ω-Dibromobutane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| SMIL | BrCCCCBr |
| IUPAC navn | 1,4-dibromobutan |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.91 |
| Formel vægt | 213.8993 |